Imprimer
Ethyl-3-methyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers) ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
E0873-25G E0873-250G
TCIAE0873-25GEA 18.7 EUR
TCIAE0873-25G TCIAE0873-250G
Ethyl-3-methyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers) ≥95.0% (par GC)
Ethyl-3-methyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers)
Formule: C₁₂H₁₄O₃
Point d'ébullition: 86°C
Point d'éclair: 134°C
Numéro MDL: MFCD00022338
Numéro CAS: 77-83-8
EINECS: 201-061-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c04a5fbc52eae26c984fadeb8757f86e20a4825&vid=6c04a5fbc52eae26c984fadeb8757f86e20a4825&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomer)