Sel de reinecke ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
423330250
423331000
423335000
ACRO423330250EA
75.5
EUR
ACRO423330250
ACRO423331000
ACRO423335000
Sel de reinecke ACS
Sel de reinecke
Formule:
C₄H₁₀CrN₇S₄·1H₂O Point de fusion: 270 °C (déc.) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00150925 Numéro CAS: 13573-17-6 EINECS: 237-003-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Red Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Gravimetry | ≥93.0 % |
Sensitivity | passes test |
Insoluble matter | ≤0.05 % (in dilute HCl) |