Chloro[[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene](4'-methoxyacetanilide)palladium(II)] ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
C2407-1G
C2407-200MG
TCIAC2407-1GEA
328
EUR
TCIAC2407-1G
TCIAC2407-200MG
Chloro[[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene](4'-methoxyacetanilide)palladium(II)] ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chloro[[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene](4'-methoxyacetanilide)palladium(II)]
This product is unavailable in the U.S.
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 98.0 % |