Cuivre (II) hexafluoroacetylacetonate hydraté ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
H0554-1G
H0554-5G
TCIAH0554-1GEA
31.9
EUR
TCIAH0554-1G
TCIAH0554-5G
Cuivre (II) hexafluoroacetylacetonate hydraté ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
Formule:
C₁₀H₂CuF₁₂O₄·xH₂O |
Numéro MDL:
MFCD00151019 Numéro CAS: 14781-45-4 EINECS: 238-850-1 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Green to Dark green powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 95.0 % (calcd.on anh.substance) |
Water | max. 10.0 % |