Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')nickel(II) ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)nickel(II), Ni(TMHD)2
40470.03
40470.06
40470.14
40470.03EA
103
EUR
40470.03
40470.06
40470.14
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')nickel(II) ≥98%
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')nickel(II)
Purity: 98%
CAS No.: 14481-08-4
Molecular Formula: C22H38NiO4
Formula Weight: 425.24
Physical Form: Powder
Melting Point: 223-225°
Boiling Point: 90-110°/0.1mm subl.
MDL No.: MFCD00192348
NMR shift reagent, nickel oxide precursor
Formule:
C₂₂H₃₈NiO₄ Point d'ébullition: 90…110 °C (0.1 mmHg) (subl.) Point de fusion: 223…225 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00192348 Numéro CAS: 14481-08-4 |