Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')europium(III) ≥95.0% (par analyse titrimétrique) réactif de déplacement RMN
Fournisseur: TCI
Synonyms:
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)europium(III), Eu(TMHD)3
T1265-1G
T1265-5G
TCIAT1265-1GEA
58.3
EUR
TCIAT1265-1G
TCIAT1265-5G
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')europium(III) ≥95.0% (par analyse titrimétrique) réactif de déplacement RMN
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')europium(III)
Formule:
C₃₃H₅₇EuO₆ MW: 701.766 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00000019 Numéro CAS: 15522-71-1 EINECS: 239-565-5 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 95.0 % |
Melting point | 188.0 to 192.0 deg-C |