Imprimer
Colonnes HPLC, Accucore™ Phenyl-X
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
27926-012105 27926-052130 27926-053030 27926-102130 27926-103030 27926-152130 27926-153030 27926-154630
554-2348EA 659 EUR
554-2348 554-2306 554-2307 554-2309 554-2310 554-2312 554-2313 554-2314
Colonnes HPLC, Accucore™ Phenyl-X
Colonnes pour chromatographie
Réalisez des séparations rapides et haute résolution de composés aromatiques à l'aide des colonnes Thermo Scientific™ Accucore Phenyl-X.
Les particules solides robustes de 2,6 µm permettent des séparations rapides et très efficaces à faible contre-pression. La phase aromatique alkyle Phenyl-X offre une sélectivité de forme de phase inversée unique avec une sélectivité aromatique élevée et est compatible avec les phases mobiles hautement aqueuses. Une technologie de liaison robuste et des procédures de remplissage automatisées garantissent une excellente reproductibilité et une longue durée de vie des colonnes.
Informations de commande: Les cartouches Guard nécessitent l'utilisation des supports Thermo Scientific UNIGUARD correspondants. Les cartouches avec un diamètre intérieur de 1 mm nécessitent le support UNIGUARD de 1 mm (10046-746), les cartouches avec un diamètre intérieur de 2,1/3 mm nécessitent le support UNIGUARD de 2/3 mm (10046-748) et les cartouches avec un diamètre intérieur de 4/4,6 mm nécessitent le support UNIGUARD de 4/4,6 mm (10046-744).