Imprimer
Palette de rétention PIG® Poly
Fournisseur: NEW PIG
PAK210-WOD PAK605-BK-WOD
121-0188EA 390 EUR
121-0188 121-0183
Palette de rétention PIG® Poly
Matériaux absorbants
Ces palettes économiques sont suffisamment solides pour permettre le stockage à long terme de fûts en acier entièrement chargés.
  • La construction en polyéthylène basse densité (PEBD) résiste aux rayons UV, à la rouille, à la corrosion et à la plupart des produits chimiques
  • Le carter moulé récupère les fuites, les gouttes et les déversements pour vous aider à respecter les réglementations et à garder vos zones de stockage propres et sûres
  • Assez solide pour supporter quatre fûts en acier ou en polyéthylène entièrement chargés
  • La grille texturée ajoute de la
More Product Information