Imprimer
Cuves pour spectrophotomètres
Fournisseur: Cole-Parmer
83070-42 99610-31 83070-50 99610-30 99610-32 83070-80 83070-82
JENW83070-42EA 673 EUR
JENW83070-42 JENW99610-31 JENW83070-50 JENW99610-30 JENW99610-32 JENW83070-80 JENW83070-82
Cuves pour spectrophotomètres
Cuvettes Cuves de spectrophotométrie
Large gamme de cuves pour spectrophotomètre pour la mesure de liquides.
Des cuves en verre sont conçues pour la gamme visible et des cuves en quartz peuvent être utilisées dans les gammes UV/Visible.
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable