Imprimer
Filtres à membrane et filtres filets, en nylon
Fournisseur: Merck
NY1102500 NY1H00010 NY1H02500 NY2002500 NY2004700 NY2H02500 NY2H04700 NY3002500 NY3004700 NY4102500 NY4H02500 NY4H04700 NY6002500 NY6004700 NY6H02500 NY6H04700 NY8002500 NY8004700 NY8H02500 NY1104700 NY1H04700 NY8H04700 NY4100010 GNWP04700 NY2000010 NY1100010 NY4104700 NY6000010 NY6H00010 GNWP02500 HNWP02500 HNWP04700 NY1109000 NY1H09000 NY2009000 NY3009000 NY4109000 NY6009000 NY8009000 NY8H09000 NY1004700 NY1009000 ANWP04700 NY1002500 NY2H09000 NY4H09000 NY6H09000 RNWP02500 RNWP04700 NY8H00010 HNWP09000
MILFNY1102500EA 223 EUR
MILFNY1102500 MILFNY1H00010 MILFNY1H02500 MILFNY2002500 MILFNY2004700 MILFNY2H02500 MILFNY2H04700 MILFNY3002500 MILFNY3004700 MILFNY4102500 MILFNY4H02500 MILFNY4H04700 MILFNY6002500 MILFNY6004700 MILFNY6H02500 MILFNY6H04700 MILFNY8002500 MILFNY8004700 MILFNY8H02500 MILFNY1104700 MILFNY1H04700 MILFNY8H04700 MILFNY4100010 MILFGNWP04700 MILFNY2000010 MILFNY1100010 MILFNY4104700 MILFNY6000010 MILFNY6H00010 MILFGNWP02500 MILFHNWP02500 MILFHNWP04700 MILFNY1109000 MILFNY1H09000 MILFNY2009000 MILFNY3009000 MILFNY4109000 MILFNY6009000 MILFNY8009000 MILFNY8H09000 MILFNY1004700 MILFNY1009000 MILFANWP04700 MILFNY1002500 MILFNY2H09000 MILFNY4H09000 MILFNY6H09000 MILFRNWP02500 MILFRNWP04700 MILFNY8H00010 MILFHNWP09000
Filtres à membrane et filtres filets, en nylon
Filtres Filtres à membrane
Les filtres en nylon sont compatibles avec une large gamme de solvants. Deux types de filtres sont disponibles : les filtres à membrane avec des pores d'une taille de 0,20 à 1,20 µm et les filtres filets tissés avec une largeur de maille de 10 à 180 µm.
  • Grande compatibilité chimique
  • Large gamme de tailles de pores disponible
  • Résistent aux solvants agressifs
Les applications comprennent le retrait et la clarification de particules, la filtration des solvants, l'analyse de particules et le suivi des peintures.
Couleur du filtre : blanc
Surface du filtre : simple