Imprimer
Micro-pipettes, à usage unique, avec trait de jauge
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
40555027 40555015 40555003 40555021
HECH40555027EA 47.4 EUR
HECH40555027 HECH40555015 HECH40555003 HECH40555021
Micro-pipettes, à usage unique, avec trait de jauge
Pipettes Capillaires pour hématocrites
Disposable micro pipettes with ring mark.
  • Calibrated to contain 'In'
  • Colour-coded
Certifications: DIN ISO 7550