Imprimer
Porte-filtres
Fournisseur: Merck
XX3001240 XF2004710 XF2004725
MILFXX3001240EA 725 EUR
MILFXX3001240 MILFXF2004710 MILFXF2004725
Porte-filtres
Porte-filtres
Porte-filtres en acier inoxydable pour la filtration sous vide des liquides, dans le cadre de l'analyse des contaminants bactériologiques ou particulaires.
Sortie : bouchon en silicone perforé n° 8 compatible avec flacon filtrant de 1 litre standard