Masterflex® L/S® Variable Speed Pump with Easy-Load® Precision Pump Head; 230 VAC
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Compact, cost effective pump systems for general fluid transfer applications.
- Simple operation with single-turn speed control
- Separate power switch enables you to maintain speed setting when turning drive on/off; front-panel LED indicates power on
- Reversible motor lets you easily prime/purge tubing and pump in either direction
- Remote control of start/stop via DB9 connector on back of drive
- Plage de débit de 56 à 1700 ml/min avec tubulure L/S incluse - le débit dépend de la vitesse de rotation de l'entraînement, de la tête de pompe et de la taille des tubulures
Choose a convenient, complete system all with one catalog number.
<b>Information de livraison: </b>Comprend un entraînement console 07555-05, une tête de pompe Easy-Load® II 77200-62, une tubulure C- Flex® ULTRA® de 10 pieds et un cordon de 1,8 m (6 pieds) avec une prise IEC 320/CEE22. Expédiés avec un ensemble fiche/cordon spécifique au pays ; veuillez préciser la destination finale lors de la commande.