Imprimer
Masterflex® L/S® Analog Variable-Speed Console Drive with Easy-Load® II Pump Head for High-Performance Tubing; 230 VAC
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
VWR Item#MFLX77910-55-EU
Your Organization's Price:
Compact, cost effective pump systems for general fluid transfer applications.
  • Simple operation with single-turn speed control
  • Separate power switch enables you to maintain speed setting when turning drive on/off; front-panel LED indicates power on
  • Reversible motor lets you easily prime/purge tubing and pump in either direction
  • Remote control of start/stop via DB9 connector on back of drive
  • Plage de débit de 56 à 1700 ml/min avec tubulure L/S incluse - le débit dépend de la vitesse de rotation de l'entraînement, de la tête de pompe et de la taille des tubulures
Choose a convenient, complete system all with one catalog number.
<b>Information de livraison: </b>Comprend un entraînement console 07555-05, une tête de pompe Easy-Load® II 77200-62, une tubulure C- Flex® ULTRA® de 10 pieds et un cordon de 1,8 m (6 pieds) avec une prise IEC 320/CEE22. Expédiés avec un ensemble fiche/cordon spécifique au pays ; veuillez préciser la destination finale lors de la commande.
More Product Information
Other Products In this Family
See all Items in this Product Family
Learn more
About VWR
Plus About VWR