Imprimer

Acide orthophosphorique 75%

Fournisseur: VWR Collection
Danger

Synonyms: Phosphoric acid

VWRS95021.8000EA 0 EUR
VWRS95021.8000 VWRS95021.9999
Acide orthophosphorique 75%
Acide orthophosphorique
Formule: H₃PO₄
MW: 98 g/mol
Point d'ébullition: 158
Point de fusion: 21
Densité: 1.580 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011340
Numéro CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
ONU: 1805
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR