Imprimer

Sodium hydrogénocarbonate

Fournisseur: VWR Collection

Synonyms: Sodium bicarbonate

VWRS5968.5000EA 0 EUR
VWRS5968.5000
Sodium hydrogénocarbonate
Sodium hydrogénocarbonate
Formule: NaHCO₃
MW: 84.01 g/mol
Point de fusion: 270
Densité: 2.159 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003528
Numéro CAS: 144-55-8
EINECS: 205-633-8
Merck Index: 13,08655
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR