Imprimer
Transilluminateurs et convertisseurs Visi-Blue™
Fournisseur: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
38-0200-01 38-0200-02 38-0200-04 95-0433-02 95-0461-02 38-0242-01
730-1019EA 610 EUR
730-1019 730-1020 UVPA38-0200-04 732-4387 732-4393 UVPA38-0242-01
Transilluminateurs et convertisseurs Visi-Blue™
Transilluminateurs Transilluminateurs à lumière bleue
Les transilluminateurs Visi-Blue™ sont conçus pour une utilisation avec les échantillons colorés aux colorants SYBR® Gold, SYBR® Green, GFP et autres colorants à 460 - 470 nm.
  • Ils minimisent les effets néfastes sur les échantillons d'ADN.
  • Le couvercle de protection orangé bloque la transmission de la lumière bleue et permet de visualiser des échantillons colorés de plus de 500 nm.
L×P×H : 337×241×121 mm (VB‑26V), 486×337×143 mm (VB‑40V) (couvercle de protection inclus dans la hauteur)
Poids : 6,8 kg (VB-More Product Information
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR