Imprimer
Capillaires pour HPLC, Upchurch Scientific®
Fournisseur: UPCHURCH SCIENTIFIC
U-101 U-102 U-103 U-104 U-105 U-106 U-107 U-108 U-111 U-1113 U-1114 U-1116 U-1117 U-112 U-1120 U-1123 U-1125 U-1128 U-113 U-1130 U-114 U-1140 U-1148 U-115 U-116 U-117 U-118 U-126 U-127 U-128 U-129 U-130 U-131 U-132 U-133 U-134 U-135 U-136 U-137 U-138 U-139 U-140 U-141 U-142 U-143 U-144 U-145 U-146 U-147 U-148 U-149 U-150 U-151 U-152 U-153 U-154 U-155 U-156 U-157 U-158 U-160 U-161 U-162 U-163 U-164 U-165 U-800 U-803 U-825
UPCHU-101EA 9.6 EUR
UPCHU-101 UPCHU-102 UPCHU-103 UPCHU-104 554-3214 UPCHU-106 554-3215 UPCHU-108 554-3216 554-3217 554-3218 554-3220 554-3221 554-3222 554-3223 554-3226 554-3227 554-3229 UPCHU-113 UPCHU-1130 554-3230 554-3231 554-3238 UPCHU-115 UPCHU-116 UPCHU-117 UPCHU-118 UPCHU-126 UPCHU-127 UPCHU-128 UPCHU-129 UPCHU-130 UPCHU-131 UPCHU-132 UPCHU-133 UPCHU-134 UPCHU-135 UPCHU-136 UPCHU-137 UPCHU-138 UPCHU-139 UPCHU-140 UPCHU-141 UPCHU-142 UPCHU-143 UPCHU-144 UPCHU-145 UPCHU-146 UPCHU-147 UPCHU-148 UPCHU-149 UPCHU-150 UPCHU-151 554-3239 554-3240 554-3241 UPCHU-155 UPCHU-156 UPCHU-157 UPCHU-158 UPCHU-160 UPCHU-161 UPCHU-162 UPCHU-163 UPCHU-164 UPCHU-165 UPCHU-800 UPCHU-803 554-3271
Capillaires pour HPLC, Upchurch Scientific®
Tuyaux Tubulures à chromatographie
En acier inoxydable.
  • Sans couture et prédécoupés pour garantir des raccords plats sans bavures
  • La dureté Rockwell (B) est inférieure ou égale à 95
  • De nombreuses tailles comportent une bande à code couleur pour une identification aisée
  • Ces produits sont conformes à la directive RoHS et à la norme ASTM A-269-10 et A-213
Chaque extrémité découpée par une machine est polie, ébavurée à l'intérieur et à l'extérieur, puis l'ensemble du tube est passivé. Enfin, de l'isopropanol de qualité réactif est injecté dans chaque pièce. La procédure minutieuse deMore Product Information
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR