Imprimer
Capillaires pour HPLC, Upchurch Scientific®
Fournisseur: UPCHURCH SCIENTIFIC
1500 1507L 1509L 1512L 1514L 1622L 1632L 1641L 1642L 1642XL 1645L 1645XL 1902L 1907L 1912L 1921L 1933
UPCH1500EA 47.4 EUR
UPCH1500 UPCH1507L 554-2957 UPCH1512L 554-2958 UPCH1622L UPCH1632L 554-2990 UPCH1642L UPCH1642XL UPCH1645L UPCH1645XL UPCH1902L UPCH1907L UPCH1912L UPCH1921L UPCH1933
Capillaires pour HPLC, Upchurch Scientific®
Tuyaux Tubulures à chromatographie
Tubes PFA, standard
  • La température de fonctionnement recommandée: jusqu'à 80 °C
  • L'indice de réfraction est de 1,340
  • Offrent une pureté supérieure et une translucidité accrue par rapport aux autres tubes en fluoropolymère
Les tubes PFA offrent une excellente résistance chimique, similaire au FEP et au PTFE, tout en présentant plusieurs autres avantages: perméabilité inférieure aux gaz, texture de surface plus lisse, température d'utilisation continue supérieure et pureté supérieure du polymère. Ces tubes sont également pratiquement transparents,More Product Information
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR