Imprimer
Résazurine sel de sodium
Fournisseur: Lovibond Tintometer
Synonyms: 7-Sodiooxy-3H-phenoxazin-3-one 10-oxide, Sodium 7-oxido-3-oxo-3H-phenoxazine 10-oxide, Resazurin sodium, Resazurin
501800
TINT501800EA 123 EUR
TINT501800
Résazurine sel de sodium
Résazurine sel de sodium
Formule: C₁₂H₆NNaO₄
MW: 251.17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005036
Numéro CAS: 62758-13-8
EINECS: 263-718-5
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable
Learn more
About VWR
Plus About VWR