Imprimer
Sets de comparateurs, Lovibond® System 3000
Fournisseur: Lovibond Tintometer
345010 345000 345020 345030
TINT345010EA 3950 EUR
TINT345010 TINT345000 TINT345020 TINT345030
Sets de comparateurs, Lovibond® System 3000
Colorimètres Kits de comparaison
Lovibond® System 3000 est une série d'appareils à échelle unique et 3 champs pour déterminer la couleur d'un échantillon par classement visuel, obtenu par comparaison directe de l'échantillon aux étalons en verre de couleur. Le champ de vision en 3 sections permet de voir simultanément l'échantillon et 2 verres consécutifs sur l'échelle colorimétrique, ce qui facilite l'identification de la couleur la plus concordante. Afin de détecter rapidement une couleur dans un cadre de limites colorimétriques prédéterminées, les verres peuvent être réglés sur les 2 couleurs marquant la limite; il estMore Product Information
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable
Learn more
About VWR
Plus About VWR