Imprimer
Rack Compourt pour conglateurs armoires pour (HxP) 6x3=18 botes cryo, hauteur 32mm, en acier inoxydable, tagres coulissantes, di mensions (HxPxl) 217x424x140mm, livr avec des botes en carton blanc standard et des sparateurs de compartiments 9x 1 * 1 Pce
Fournisseur: TENAK
Rack Compourt pour conglateurs armoires pour (HxP) 6x3=18 botes cryo, hauteur 32mm, en acier inoxydable, tagres coulissantes, di mensions (HxPxl) 217x424x140mm, livr avec des botes en carton blanc standard et des sparateurs de compartiments 9x 1 * 1 Pce
New Product
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR