Imprimer
Rack Classic pour conglateurs coffres pour 6 botes cryo, hauteur 100mm, en acier inoxydable, avec tige de verrouillage, dimensions (HxPxl) 628x140x140mm, livr avec des botes en carton blanc standard et des sparateurs de compartiments 10x10 1 * 1 Pce
Fournisseur: TENAK
Rack Classic pour conglateurs coffres pour 6 botes cryo, hauteur 100mm, en acier inoxydable, avec tige de verrouillage, dimensions (HxPxl) 628x140x140mm, livr avec des botes en carton blanc standard et des sparateurs de compartiments 10x10 1 * 1 Pce
New Product
Learn more
About VWR
Plus About VWR