Imprimer
Postes de sécurité biologique, classe II, BiOptima
Fournisseur: Azbil Telstar Technologies
1622438 1367783 1734952 1736028
TELR1622438EA 10670.76 EUR
TELR1622438 TELR1367783 TELR1734952 TELR1736028
Postes de sécurité biologique, classe II, BiOptima
Hottes et coffrets Postes de sécurité biologique
Le poste de sécurité microbiologique BiOptima classe II au design ergonomique garantit une efficacité optimale et des économies d'énergie élevées. BiOptima garantit la protection de l'opérateur avec le pare-air anterieure, la protection des produits grâce au flux d'air laminaire HEPA filtré dans la zone de travail et la protection de l'environnement grâce au filtre HEPA à expulsion.
  • La surface de travail est divisée en segments, permettant un nettoyage et une éventuelle stérilisation en autoclave
  • Le panneau de contrôle a un code de couleur international
More Product Information
Plus About VWR