Imprimer
Potassium hydrogénophtalate ≥99.8% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Potassium phthalate monobasic, Potassium biphthalate, Potassium Acid Phthalate, KHP, Phthalic Acid Monopotassium Salt, Phthalic acid potassium salt
P0309-25G P0309-500G
TCIAP0309-25GEA 17.6 EUR
TCIAP0309-25G TCIAP0309-500G
Potassium hydrogénophtalate ≥99.8% (par analyse titrimétrique)
Potassium hydrogénophtalate
Formule: HOOCC₆H₄COOK
MW: 204.22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013070
Numéro CAS: 877-24-7
EINECS: 212-889-4
Merck Index: 14,07612
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33dc082c9c7caaa1309254cdff228673bfd03d23&vid=33dc082c9c7caaa1309254cdff228673bfd03d23&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.5 area%
Purity (Neutralization titration) 99.8 to 100.2 %
Solubility in Water almost transparency
Learn more
About VWR
Plus About VWR