Imprimer

Ethyle formiate ≥98.0% (par GC) pour spectrophotométrie

Fournisseur: TCI
Danger

Synonyms: Formic acid ethyl ester

F0085-100ML
TCIAF0085-100MLEA 73.7 EUR
TCIAF0085-100ML
Ethyle formiate ≥98.0% (par GC) pour spectrophotométrie
Ethyle formiate
Formule: C₃H₆O₂
MW: 74.08 g/mol
Point d'ébullition: 54°C
Point de fusion: –80°C
Point d'éclair: –20°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003294
Numéro CAS: 109-94-4
EINECS: 203-721-0
ONU: 1190
ADR: 3 II
Merck Index: 14,03807
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bdd26bc3cf055e6116f68db38d215e830edeb04a&vid=6805f2b7c1009a657b3f5c3c56a314f6b0629e68&prid=web&clid=SAPDAM

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Absorbance (270nm) max. 1.000
Absorbance (280nm) max. 0.020
Absorbance (290nm) max. 0.010


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR