Imprimer

Ethyl-1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylate 96,0 GC_ASSAY_METHOD

Fournisseur: TCI
Attention

Synonyms: Ethyl 1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate, 1,3-Dimethylpyrazole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester

E1001-1G
TCIAE1001-1GEA 44 EUR
TCIAE1001-1G
Ethyl-1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylate 96,0 GC_ASSAY_METHOD
Ethyl-1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylate
Formule: C₈H₁₂N₂O₂
MW: 168.20 g/mol
Point d'ébullition: 90°C
Numéro MDL: MFCD00233452
Numéro CAS: 5744-40-1

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR