Imprimer

5,7-Dihydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one 98,0 Titrimetric

Fournisseur: TCI
Attention

Synonyms: 5,7-Dihydroxy-4-methylcoumarin

D4747-1G
TCIAD4747-1GEA 113 EUR
TCIAD4747-1G
5,7-Dihydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one 98,0 Titrimetric
5,7-Dihydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one
Formule: C₁₀H₈O₄
MW: 192.17 g/mol
Point de fusion: 280°C
Numéro MDL: MFCD00016966
Numéro CAS: 2107-76-8
EINECS: 218-289-9

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR