Imprimer
Tamis moléculaire 13X (1,0 nm, 10 Å)
Fournisseur: Merck
Synonyms: Linde 13X
20307
SUPL20307EA 218 EUR
SUPL20307
Tamis moléculaire 13X (1,0 nm, 10 Å)
Tamis moléculaire 13X (1,0 nm, 10 Å)
Numéro MDL: MFCD00164506
Numéro CAS: 63231-69-6
Plus About VWR