Imprimer
Système BIOTUBE®
Fournisseur: Simport Scientific
T100-1B T100-1G T100-1R T100-1Y T100-2B T100-2G T100-2R T100-2Y T100-3B T100-3G T100-3R T100-3Y T100-4B T100-4G T100-4R T100-4Y T100-50G T100-50R T100-50Y T100-60B T100-60G T100-60R T100-60Y T100-20 T100-25 T100-20LST T100-26 T100-35 T100-28 T100-30 T100-40
212-9550EA 98.3 EUR
212-9550 SIMPT100-1G SIMPT100-1R SIMPT100-1Y 212-9553 SIMPT100-2G SIMPT100-2R SIMPT100-2Y 212-9554 SIMPT100-3G SIMPT100-3R SIMPT100-3Y 212-9555 SIMPT100-4G SIMPT100-4R SIMPT100-4Y SIMPT100-50G SIMPT100-50R SIMPT100-50Y 720-0499 SIMPT100-60G SIMPT100-60R SIMPT100-60Y 212-9551 212-9552 SIMPT100-20LST SIMPT100-26 SIMPT100-35 SIMPT100-28 SIMPT100-30 SIMPT100-40
Système BIOTUBE®
Tubes Microtubes
Système de tubes et portoir en PP, en configuration standard de 8×12.
  • Carte d'identification amovible à 96 emplacements et codage alphanumérique pour situer avec précision les échantillons
  • Couvercle transparent fixé à la base pour empêcher tout problème d'alignement
  • Pour le stockage, la congélation et le transport de réactifs et d'échantillons
  • Portoirs et tubes utilisables dans une large gamme de températures : –80 à +121 °C
These tubes are ideal for HTLV-III testing, bacterial and hybridoma cell uptake studies, cell harvesting,More Product Information
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR