Imprimer
Enregistreur de température sans fil, AiroSensor X ER 20-20-43, pour ultra basse température (−200 à +200 °C)
Fournisseur: SenseAnywhere
0096647494807 0096647494845
SENA0096647494807EA 201 EUR
SENA0096647494807 620-2701
Enregistreur de température sans fil, AiroSensor X ER 20-20-43, pour ultra basse température (−200 à +200 °C)
Enregistreurs de données
Le modèle SenseAnywhere AiroSensor X ER 20-20-43 est comme le modèle AiroSensor T ER le plus populaire 20-20-31 avec en plus un connecteur de classe IP67 avec le bus numérique SenseAnywhere (SAB). Le bus SAB est une interface enfichable à chaud qui fournit l'alimentation et la communication de données aux capteurs externes SAB de SenseAnywhere. En raison de la nature de cette interface, les capteurs externes peuvent être testés et étalonnés en tant qu'appareil individuel, ce qui offre un grand avantage par rapport aux interfaces analogiques où le capteur et l'appareil de mesure doiventMore Product Information
Plus About VWR