Imprimer
Robinets de burettes, droits, coudés, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
286451205
SCOT286451205EA 580 EUR
SCOT286451205
Robinets de burettes, droits, coudés, DURAN®
Robinets d'arrêt
DURAN®, verre borosilicaté 3,3, transparent, rodé finement, sans clés.
  • Très bonne résistance chimique
  • Très bonne résistance à la température
pour manipulateurs de verre.
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR