Imprimer
Flacons à col étroit, ronds, avec filetage, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
238356656
SCOT238356656EA 23.7 EUR
SCOT238356656
Flacons à col étroit, ronds, avec filetage, DURAN®
Flacons Flacons en verre
Soda-lime glass, amber.
  • Thermal shock resistance 30 K
  • Maximum temperature usage +100 °C
  • Hydrolytic class 3
Complete with pouring ring and dust cover cup.
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR