Imprimer

Eau

Fournisseur: Roth Carl

Synonyms: Hydrogen oxide

AE72.1
ROTHAE72.1EA 38.9 EUR
ROTHAE72.1
Eau
Eau
Formule: H₂O
MW: 18.02 g/mol
Point d'ébullition: 100
Point de fusion: 0
Densité: 1 g/cm³ (4 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR