Imprimer

Sable de mer

Fournisseur: Roth Carl

4309.1
ROTH4309.1EA 0 EUR
ROTH4309.1
Sable de mer
Sable de mer
Formule: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Point d'ébullition: 2230
Point de fusion: 1710
Densité: 2.66 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR