Imprimer
Congélateurs ultra basse température avec 5 portes intérieures, –86 °C, série TDE
Fournisseur: REVCO TECHNOLOGIES
TDE30086FV5ID TDE40086FV5ID TDE50086FV5ID TDE60086FV5ID TDE30086FV5I-U TDE40086FV5I-U TDE50086FV5I-U TDE60086FV5I-U
REVCTDE30086FV5IDEA 14300 EUR
REVCTDE30086FV5ID REVCTDE40086FV5ID REVCTDE50086FV5ID REVCTDE60086FV5ID REVCTDE30086FV5I-U REVCTDE40086FV5I-U REVCTDE50086FV5I-U REVCTDE60086FV5I-U
Congélateurs ultra basse température avec 5 portes intérieures, –86 °C, série TDE
Congélateurs Congélateurs ultra-basses températures
Les congélateurs à ultra-basse température Thermo Scientific™ série TDE, alimentés par H-drive, comportent quatre modèles verticaux avec cinq portes intérieures, maximisant la capacité de stockage de 30 000 à 60 000 flacons de 2 ml. La série TDE est une solution durable et fiable offrant une sécurité ultime des échantillons et des économies opérationnelles pour chaque laboratoire. Les caractéristiques de durabilité incluent des réfrigérants naturels et de la mousse soufflée à l'eau, conformes à de nombreuses normes de durabilité.
  • Assistant de configuration facile à utiliser, journal
More Product Information
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR