Imprimer
Accessoires pour congélateur ULT TSX400V
Fournisseur: Thermo Scientific
FCR567TSX SS34567 FCR400TSX FCRP400TSX SK400TSX
HERAFCR567TSXEA 2020 EUR
HERAFCR567TSX REVCSS34567 471-1171 471-1172 471-1173
Accessoires pour congélateur ULT TSX400V
Congélateurs Congélateurs ultra-basses températures
Enregistrez sept jours de performances thermiques à des températures allant jusqu'à −150 °C à l'aide des enregistreurs graphiques Thermo Scientific™ pour congélateurs à ultra basse température. Les enregistreurs utilisent du papier graphique de 150 mm et sont disponibles en usine ou installés sur le terrain.
  • Enregistreur de sept jours
  • Installé sur le terrain ou en usine
  • Les unités installées sur site doivent être installées par un professionnel qualifié
Plus About VWR