Imprimer
Bottes-pantalon, Steelite™ Safety S5, FW74
Fournisseur: Portwest
FW74BKR43 FW74BKR46 FW74BKR44 FW74BKR41 FW74BKR42 FW74BKR47 FW74BKR37 FW74BKR38 FW74BKR39 FW74BKR40 FW74BKR45
PRTWFW74BKR43EA 62.1 EUR
PRTWFW74BKR43 PRTWFW74BKR46 PRTWFW74BKR44 PRTWFW74BKR41 PRTWFW74BKR42 PRTWFW74BKR47 PRTWFW74BKR37 PRTWFW74BKR38 PRTWFW74BKR39 PRTWFW74BKR40 PRTWFW74BKR45
Bottes-pantalon, Steelite™ Safety S5, FW74
Tenue de travail
Bottes-pantalon de sécurité en nitrile/PVC pour usage intensif avec embout et semelle intercalaire en acier.
  • Semelle extérieure à code couleur rouge pour faciliter l'identification des caractéristiques de sécurité
  • Lanières réglables, taille réglable avec un cordon
  • Œillets en acier inoxydable
  • Ergot de déchaussage
  • Semelle antidérapante, étanche et antistatique
Couleur : noir
Norme EN ISO 20345:2011
Certifications: Norme EN ISO 20345:2011, S5
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR