Imprimer

Streptomycine sulfate

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Attention

ICRS0416
PROOICRS0416EA 352 EUR
PROOICRS0416
Streptomycine sulfate
Streptomycine sulfate
Formule: C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄
MW: 1457.4 g/mol
Point de fusion: 250
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00037023
Numéro CAS: 3810-74-0
EINECS: 223-286-0
ONU: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,08983

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR