Imprimer
Chiffons d'hygiène, Super universels
Fournisseur: PGI NONWOVEN
84608 74711 74712 84609 74128 74710
PGIN84608EA 316 EUR
PGIN84608 PGIN74711 PGIN74712 PGIN84609 PGIN74128 PGIN74710
Chiffons d'hygiène, Super universels
Lingettes Chiffons nettoyants réutilisables Chiffons pour applications générales
Ces serviettes haute résistance sont idéales pour effectuer des tâches de nettoyage de routine dans les cuisines et les restaurants. En raison de leur excellente capacité d'absorption, les chiffons Super universels sont parfaits pour nettoyer les éclaboussures chaudes et froides.
  • Très faible peluchage, absence garantie de défibrage
  • Densité élevée en vrac et épaisseur, forte absorption
  • Résistance à la chaleur (210 °C) : adaptés au transport de plaques chauffantes et de bacs lorsqu'ils sont secs et peut également être utilisé pour nettoyer le four
More Product Information
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable
Learn more
About VWR
Plus About VWR