Imprimer
Balance d'expédition COURIER™ 5000
Fournisseur: OHAUS
30745890 30745891 30745892 30745893 30745894 30745895 30745896 30820402 30820403 30820404 30820405 30820408 30820406 30820407
OHAU30745890EA 326 EUR
OHAU30745890 OHAU30745891 OHAU30745892 OHAU30745893 OHAU30745894 OHAU30745895 OHAU30745896 OHAU30820402 OHAU30820403 OHAU30820404 OHAU30820405 OHAU30820408 OHAU30820406 OHAU30820407
Balance d'expédition COURIER™ 5000
Balances
Les balances d'expédition de la série Courier 5000 présentent une conception robuste et discrète avec un plateau en acier inoxydable, ce qui les rend suffisamment robustes pour les applications d'expédition et faciles à nettoyer pour les petites applications vétérinaires.
  • Pour pesage, pesage dynamique/maintien de l'affichage, alerte de poids, totalisation.
  • Écran LCD 5 chiffres, 7 segments, rétroéclairage blanc, chiffres de 28 mm de hauteur.
  • Adaptateur secteur standard ou câble USB de type C inclus.
  • Communication USB de type C standard.
  • Indicateur ABS,
More Product Information
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR