Imprimer

Diméthylsulfoxyde ≥99.9%, qualité ultra pure

Fournisseur: VWR Chemicals

Synonyms: Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO

N182-5X10MLEA 396 EUR
N182-5X10ML
Diméthylsulfoxyde ≥99.9%, qualité ultra pure
Diméthylsulfoxyde
Formule: (CH₃)₂SO
MW: 78.14 g/mol
Point d'ébullition: 189
Point de fusion: 18.5 °C
Densité: 1.101 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002089
Numéro CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
ATTEINDRE: 01-2119431362-50
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Acidity Test Pass
Congealing Point ≥18.3 °C
Appearance Clear colorless liquid
Non volatile Residue ≤5 mg
Product Lock Test C9481
Purity ≥99.9%
Refractive Index 1.4755 - 1.4775
Specific Gravity 1.095 - 1.101
Water (KF) ≤0.1%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR