Imprimer

N-Éthyldiisopropylamine

Fournisseur: Molekula
Danger

Synonyms: Hünig’s base, N,N-Diisopropylethylamine, N.N’-Diisopropyl ethylamine, DIPEA

M28003285
MOLEM28003285EA 0 EUR
MOLEM28003285
N-Éthyldiisopropylamine
N-Éthyldiisopropylamine
Formule: C₈H₁₉N
MW: 129.25 g/mol
Point d'ébullition: 127
Point de fusion: –50 °C
Densité: 0.76 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 6
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008868
Numéro CAS: 7087-68-5
EINECS: 230-392-0
ONU: 2733
ADR: 3 II

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR