Imprimer
Hydrogenocarbonate d'aminoguanidinium
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Aminoguanidine hydrogen carbonate, Aminoguanidine bicarbonate, 1-Aminoguanidinium hydrogen carbonate, Aminoguanidine hydrogencarbonate, Guanylhydrazine hydrogencarbonate
19361491-500G
MOLE19361491-500GEA 0 EUR
MOLE19361491-500G
Hydrogenocarbonate d'aminoguanidinium
Hydrogenocarbonate d'aminoguanidinium
Formule: C₂H₈N₄O₃
MW: 136.11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012949
Numéro CAS: 2582-30-1
EINECS: 219-956-7
Plus About VWR