Imprimer
Ruban à usage général, 924, Scotch® ATG
Fournisseur: 3M
9241955
MMMA9241955EA 393 EUR
MMMA9241955
Ruban à usage général, 924, Scotch® ATG
Rubans adhésifs
Adhésif acrylique sur revêtement de papier kraft densifié. Ruban à transfert d'adhésif à usage général.
  • Permet de faire adhérer de nombreux types de matériaux, similaires ou non, tels que les métaux, le verre, le bois, les papiers, les peintures et de nombreux plastiques
Longueur : 55,0 m.
Couleur : Transparent.
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR