Imprimer
NANOCOLOR® Kit de test de tube photométrique pour la détermination de Tensioactifs non ioniques/anioniques/cationiques
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
985047 985032 985034
MANA985047EA 112 EUR
MANA985047 MANA985032 MANA985034
NANOCOLOR® Kit de test de tube photométrique pour la détermination de Tensioactifs non ioniques/anioniques/cationiques
Kits de tests environnementaux
Kit de test photométrique pour la détermination de détergents dans les échantillons d'eau.
  • Mesure directement dans le tube à essai, ce qui permet de gagner du temps et de réduire l'exposition aux réactifs chimiques
  • Identification des cuves par code-barres pour un rappel facile des tests dans les spectrophotomètres NANOCOLOR®
  • Réactifs pré-dosés avec précision et qualité constante d'un lot à l'autre
  • Instructions par pictogrammes colorés et manipulation facile des tubes
  • Tubes de 16 mm (OD) pour un pipetage facile
Le kit de test est évalué dans des tube (OD) de 16 mm. Il est préprogrammé sur les photomètres NANOCOLOR®. Des données de programmation pour d'autres spectrophotomètres sont disponibles.
Substances dangereuses: Oui
Remarque: Domaine de mesure pour NANOCOLOR UV/VIS II
Information de livraison: Boîte solide avec 20 cuves rondes.
Plus About VWR