Imprimer
Congélateurs de laboratoire Performance et Perfection avec revêtement intérieur en plastique, SFFsg et SFFvh
Fournisseur: Liebherr
SFFSG4001 SFFSG5501 SFFVH5501 SFFSG4001_740 SFFSG5501_740 SFFVH4001
LIEBSFFSG4001EA 2499.93 EUR
LIEBSFFSG4001 LIEBSFFSG5501 LIEBSFFVH5501 LIEBSFFSG4001_740 LIEBSFFSG5501_740 471-1341
Congélateurs de laboratoire Performance et Perfection avec revêtement intérieur en plastique, SFFsg et SFFvh
Congélateurs Congélateurs de laboratoire/universels
La série Performance sans lumière et la série Perfection avec l'éclairage frontal LED assurent une luminosité optimale des tiroirs même dans les environnements sombres, pour une vue d'ensemble parfaite, la substance souhaitée est immédiatement à portée de main, la porte peut être refermée rapidement et la température intérieure reste stable. Pour une faible consommation et des coûts énergétiques réduits.
  • Relais d'alarme, fonction de test d'alarme et réglages d'alarme personnalisés possibles
  • +2 °C Fonction du dispositif de sécurité
  • Enregistrement des
More Product Information
Plus About VWR