Imprimer

Acide citrique, anhydrous, powder zA

Fournisseur: Bernd Kraft
Attention

Synonyms: 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid

15225.1600 15225.3600 15225.5600 15225.2600 15225.6600 15225.7500
KRAF15225.1600EA 40.8 EUR
KRAF15225.1600 KRAF15225.3600 KRAF15225.5600 KRAF15225.2600 KRAF15225.6600 KRAF15225.7500
Acide citrique, anhydrous, powder zA
Acide citrique
Formule: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
MW: 192.13 g/mol
Point d'ébullition: 310
Point de fusion: 149…151 °C
Densité: 1.665 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011669
Numéro CAS: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
ATTEINDRE: 01-2119457026-42-0000
Merck Index: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60f5a9b8e6c6dfb7eda04e1a1d5d6d971f92444&vid=caf4f9effc7fd22b942f7f92be770b06e40637a4&prid=web&clid=SAPDAM

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR