Imprimer
Gaine LDPE Kenylene 48 x500' 150µ Matériau : Polyéthylène basse densité (LDPE) Résine Kenylene CP1060 : sans additif, très faible dégazage Coloris : Transparent Compatible salle blanche Epaisseur : 150µm Largeur : 48´ (1219mm) Conditionnement : Roule 1 * 1 Pce
Fournisseur: KNF CLEANROOM
Gaine LDPE Kenylene 48 x500' 150µ Matériau : Polyéthylène basse densité (LDPE) Résine Kenylene CP1060 : sans additif, très faible dégazage Coloris : Transparent Compatible salle blanche Epaisseur : 150µm Largeur : 48´ (1219mm) Conditionnement : Roule 1 * 1 Pce
Learn more
About VWR
Plus About VWR