Imprimer
Refroidisseurs à immersion, série FT
Fournisseur: JULABO GmbH
9650820 9650890 9650840 9650842 9650892 9650893
473-3005EA 3190 EUR
473-3005 473-3020 473-3306 473-0019 473-0020 JULA9650893
Refroidisseurs à immersion, série FT
Thermostats à circulation Systèmes à circulation fermée Circulateurs de refroidissement
Le cryoplongeur FT est utilisé pour le contre-refroidissement lorsqu'il est connecté à un bain à circulation ou pour refroidir rapidement des liquides. Cet appareil compact et simple d'utilisation convient à diverses applications de refroidissement.
  • Refroidissement efficace avec une faible consommation d'énergie
  • Facile à déplacer grâce à ses poignées pratiques (les modèles FT900/902, plus volumineux sont munis de roulettes)
  • Alternative au refroidissement par glace ou eau du robinet
  • Modèles FT402 et FT902 équipés d'un clavier de contrôle de la température
More Product Information
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR